Tisk…
6-Oxaspiro[2.5]octane-1-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR306524-100MG OR306524-1G OR306524-250MG
APOSOR306524-100MGEA 3020 CZK
APOSOR306524-100MG APOSOR306524-1G APOSOR306524-250MG
6-Oxaspiro[2.5]octane-1-carboxylic acid
6-Oxaspiro[2.5]octane-1-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₁₂O₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD16744613
CAS číslo: 909406-73-1