Tisk…
4-Bromo-2-nitroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3065-100G OR3065-250G OR3065-500G
APOSOR3065-100GEA 1330 CZK
APOSOR3065-100G APOSOR3065-250G APOSOR3065-500G
4-Bromo-2-nitroaniline
4-Bromo-2-nitroaniline
Vzorec: C₆H₅BrN₂O₂
Bod tání: 110…114 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041312
CAS číslo: 875-51-4