Tisk…
5-Boc-2-bromo-6,7-dihydro-4H-thiazolo[5,4-c]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR30647-1G OR30647-5G
APOSOR30647-1GEA 2070 CZK
APOSOR30647-1G APOSOR30647-5G
5-Boc-2-bromo-6,7-dihydro-4H-thiazolo[5,4-c]pyridine
5-Boc-2-bromo-6,7-dihydro-4H-thiazolo[5,4-c]pyridine
Vzorec: C₁₁H₁₅BrN₂O₂S
Bod tání: 94…97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09951958
CAS číslo: 365996-06-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III