Tisk…
(4-Methoxypyridin-2-yl)methanamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(Aminomethyl)-4-methoxypyridine
OR306389-1G
APOSOR306389-1GEA 2690 CZK
APOSOR306389-1G
(4-Methoxypyridin-2-yl)methanamine 98%
(4-Methoxypyridin-2-yl)methanamine
Vzorec: C₇H₁₀N₂O
MW: 138,1700 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11111886
CAS číslo: 194658-14-5
UN: 2735
ADR: 8,III