Tisk…
2,3-Dimethylhydroquinone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,4-Dihydroxy-2,3-dimethylbenzene
OR30633-25G
APOSOR30633-25GEA 4270 CZK
APOSOR30633-25G
2,3-Dimethylhydroquinone
2,3-Dimethylhydroquinone
Vzorec: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Bod tání: 223 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009997
CAS číslo: 608-43-5