Tisk…
3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Gallic aldehyde, Pyrogallol-5-carboxaldehyde
OR30631-25G OR30631-5G
APOSOR30631-25GEA 11740 CZK
APOSOR30631-25G APOSOR30631-5G
3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde
3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₆O₄
MW: 154.12
Bod tání: 211…213 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003371
CAS číslo: 13677-79-7