Tisk…
3-Hydrazinylpyridine dihydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR306302-5G
APOSOR306302-5GEA 2400 CZK
APOSOR306302-5G
3-Hydrazinylpyridine dihydrochloride 95%
3-Hydrazinylpyridine dihydrochloride
Vzorec: C5H9Cl2N3
MW: 182,0511 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08576202
CAS číslo: 364727-74-2