Tisk…
N1-Methylbenzene-1,2-diamine dihydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N-Methyl-1,2-benzenediamine dihydrochloride, N-Methyl-1,2-phenylenediamine dihydrochloride
OR30623-100G OR30623-25G
APOSOR30623-100GEA 1040 CZK
APOSOR30623-100G APOSOR30623-25G
N1-Methylbenzene-1,2-diamine dihydrochloride
N1-Methylbenzene-1,2-diamine dihydrochloride
Vzorec: C₇H₁₂Cl₂N₂
Bod tání: 192 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042021
CAS číslo: 25148-68-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III