Tisk…
1-Aminopiperidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR30621-25G OR30621-100G
APOSOR30621-25GEA 7250 CZK
APOSOR30621-25G APOSOR30621-100G
1-Aminopiperidine 97%
1-Aminopiperidine
Vzorec: C₅H₁₂N₂
Bod varu: 145…147 °C/760mmHg
Hustota: 0,928 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 36 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006489
CAS číslo: 2213-43-6
UN: 2920
ADR: 8+3,II