Tisk…
1-Ethyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR306201-1G
APOSOR306201-1GEA 1740 CZK
APOSOR306201-1G
1-Ethyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95+%
1-Ethyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₁₀N₂O₂
Bod tání: 134…136 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08445953
CAS číslo: 50920-46-2