Tisk…
4-Methoxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR30615-25G OR30615-5G OR30615-100G
APOSOR30615-25GEA 1020 CZK
APOSOR30615-25G APOSOR30615-5G APOSOR30615-100G
4-Methoxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Methoxyphenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₁₉BO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05663864
CAS číslo: 171364-79-7