Tisk…
2-Naphthyl boronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30614-1G OR30614-5G
APOSOR30614-1GEA 695 CZK
APOSOR30614-1G APOSOR30614-5G
2-Naphthyl boronic acid pinacol ester
2-Naphthyl boronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₆H₁₉BO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05663868
CAS číslo: 256652-04-7