Tisk…
2-Imidazolecarboxylic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30610-5G OR30610-25G
APOSOR30610-5GEA 3110 CZK
APOSOR30610-5G APOSOR30610-25G
2-Imidazolecarboxylic acid 96%
2-Imidazolecarboxylic acid
Vzorec: C₄H₄N₂O₂
Bod tání: 198 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00270816
CAS číslo: 16042-25-4