Tisk…

5-Bromo-1-pentene

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR30608-25G OR30608-5G
APOSOR30608-25GEA 1370 CZK
APOSOR30608-25G APOSOR30608-5G
5-Bromo-1-pentene
5-Bromo-1-pentene
Vzorec: C₅H₉Br
MW: 149.03
Bod varu: 126…127 °C
Hustota: 1.2547
Bod vzplanutí: 31 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000264
CAS číslo: 1119-51-3
EINECS: 214-281-4
UN: 1993
ADR: 3 III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR