Tisk…
7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30603-1G OR30603-250MG
APOSOR30603-1GEA 1580 CZK
APOSOR30603-1G APOSOR30603-250MG
7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₇H₅BrN₂
MW: 197,03 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07778353
CAS číslo: 808744-34-5