Tisk…
5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30602-1G OR30602-5G
APOSOR30602-1GEA 705 CZK
APOSOR30602-1G APOSOR30602-5G
5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₇H₅BrN₂
Bod tání: 61…64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08275698
CAS číslo: 69214-09-1