Tisk…
4-Bromo-o-cresol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3060-100G OR3060-25G OR3060-1G
APOSOR3060-100GEA 5290 CZK
APOSOR3060-100G APOSOR3060-25G APOSOR3060-1G
4-Bromo-o-cresol 95%
4-Bromo-o-cresol
Vzorec: C₇H₇BrO
Bod tání: 62…67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00055435
CAS číslo: 2362-12-1