Tisk…
4-Pyridinethiol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Pyridine-4-thiol, 4-Mercaptopyridine
OR30596-1G OR30596-5G
APOSOR30596-1GEA 622 CZK
APOSOR30596-1G APOSOR30596-5G
4-Pyridinethiol 97%
4-Pyridinethiol
Vzorec: C₅H₅NS
MW: 111,17 g/mol
Bod tání: 182…189 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006422
CAS číslo: 4556-23-4
EINECS: 224-926-1