Tisk…
1,4-Dibromonaphthalene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR30594-25G OR30594-5G
APOSOR30594-25GEA 1120 CZK
APOSOR30594-25G APOSOR30594-5G
1,4-Dibromonaphthalene 98%
1,4-Dibromonaphthalene
Vzorec: C₁₀H₆Br₂
Bod tání: 80…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041823
CAS číslo: 83-53-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III