Tisk…
5-Hexynoic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR30593-25G OR30593-1G OR30593-5G
APOSOR30593-25GEA 7440 CZK
APOSOR30593-25G APOSOR30593-1G APOSOR30593-5G
5-Hexynoic acid 99%
5-Hexynoic acid
Vzorec: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Bod varu: 224…225 °C
Hustota: 1,016 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066346
CAS číslo: 53293-00-8
UN: 3265
ADR: 8,III