Tisk…
5-Hexyn-1-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30592-25G OR30592-5G
APOSOR30592-25GEA 6050 CZK
APOSOR30592-25G APOSOR30592-5G
5-Hexyn-1-ol
5-Hexyn-1-ol
Vzorec: C₆H₁₀O
MW: 98.14
Bod varu: 73…75 °C/15mmHg
Hustota: 0.89 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002980
CAS číslo: 928-90-5
EINECS: 618-884-7