Tisk…
(Triisopropylsilyl)acetylene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethynyltriisopropylsilane
OR30591-25G OR30591-5G OR30591-100G
APOSOR30591-25GEA 1330 CZK
APOSOR30591-25G APOSOR30591-5G APOSOR30591-100G
(Triisopropylsilyl)acetylene
(Triisopropylsilyl)acetylene
Vzorec: C₁₁H₂₂Si
MW: 182,38 g/mol
Bod varu: 50…52 °C/0,6mmHg
Hustota: 0,813 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075452
CAS číslo: 89343-06-6
UN: 1993
ADR: 3,III