Tisk…
4,6-Dichloro-o-cresol
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3,5-Dichloro-2-hydroxytoluene, 2,4-Dichloro-6-methylphenol, 1,3-Dichloro-4-hydroxy-5-methylbenzene
OR30590-1G OR30590-25G OR30590-5G
APOSOR30590-1GEA 622 CZK
APOSOR30590-1G APOSOR30590-25G APOSOR30590-5G
4,6-Dichloro-o-cresol
4,6-Dichloro-o-cresol
Vzorec: C₇H₆Cl₂O
Bod varu: 225…226 °C
Bod tání: 53…56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00019988
CAS číslo: 1570-65-6
EINECS: 216-382-9