Tisk…
2-Methyl-2H-indazole-4-boronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2H-indazole
OR30589-250MG OR30589-1G OR30589-5G
APOSOR30589-250MGEA 1740 CZK
APOSOR30589-250MG APOSOR30589-1G APOSOR30589-5G
2-Methyl-2H-indazole-4-boronic acid pinacol ester
2-Methyl-2H-indazole-4-boronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₄H₁₉BN₂O₂
MW: 258,1239 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11109437
CAS číslo: 885698-95-3