Tisk…
1-Methyl-1H-indazole-7-boronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (1-Methyl-1H-indazol-7-yl)boronic acid
OR30588-1G OR30588-250MG
APOSOR30588-1GEA 3810 CZK
APOSOR30588-1G APOSOR30588-250MG
1-Methyl-1H-indazole-7-boronic acid
1-Methyl-1H-indazole-7-boronic acid
Vzorec: C₈H₉BN₂O₂
MW: 175.9803 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09870054
CAS číslo: 1001907-59-0