Tisk…
1-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Methyl-1H-indazol-5-yl-5-boronic acid, (1-methyl-1H-indazol-5-yl)boronic acid
OR30587-1G OR30587-250MG
APOSOR30587-1GEA 744 CZK
APOSOR30587-1G APOSOR30587-250MG
1-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid
1-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid
Vzorec: C₈H₉BN₂O₂
MW: 175.9800 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09870052
CAS číslo: 590418-08-9