Tisk…
Acetamidoxime
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30585-1G OR30585-5G
APOSOR30585-1GEA 622 CZK
APOSOR30585-1G APOSOR30585-5G
Acetamidoxime
Acetamidoxime
Vzorec: C₂H₆N₂O
Bod tání: 134…138 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00603514
CAS číslo: 22059-22-9