Tisk…
Thieno[2,3-b]pyridin-3-ylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Aminothieno[2,3-b]pyridine
OR30577-1G OR30577-250MG OR30577-100MG
APOSOR30577-1GEA 9920 CZK
APOSOR30577-1G APOSOR30577-250MG APOSOR30577-100MG
Thieno[2,3-b]pyridin-3-ylamine
Thieno[2,3-b]pyridin-3-ylamine
Vzorec: C₇H₆N₂S
Bod tání: 96…98 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11869737
CAS číslo: 26579-54-4