Tisk…
Thieno[3,2-c]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30575-100MG OR30575-250MG
APOSOR30575-100MGEA 622 CZK
APOSOR30575-100MG APOSOR30575-250MG
Thieno[3,2-c]pyridine
Thieno[3,2-c]pyridine
Vzorec: C₇H₅NS
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01760493
CAS číslo: 272-14-0
EINECS: 205-984-7