Tisk…
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR305633-1G OR305633-250MG
APOSOR305633-1GEA 2650 CZK
APOSOR305633-1G APOSOR305633-250MG
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylic acid
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₅N₃O₂
Bod tání: 265…270 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11040725
CAS číslo: 116855-08-4