Tisk…
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-5-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR305629-1G OR305629-250MG
APOSOR305629-1GEA 8830 CZK
APOSOR305629-1G APOSOR305629-250MG
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-5-carbonitrile
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-5-carbonitrile
Vzorec: C₈H₅N₃
Bod tání: 214…216 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09909831
CAS číslo: 146767-63-7