Tisk…
Isoquinoline-8-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30562-1G OR30562-500MG
APOSOR30562-1GEA 1820 CZK
APOSOR30562-1G APOSOR30562-500MG
Isoquinoline-8-carbaldehyde
Isoquinoline-8-carbaldehyde
Vzorec: C₁₀H₇NO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06227440
CAS číslo: 787615-01-4