Isoquinoline-5-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR30559-1G
OR30559-250MG
APOSOR30559-1GEA
1370
CZK
APOSOR30559-1G
APOSOR30559-250MG
Isoquinoline-5-carbaldehyde
Isoquinoline-5-carbaldehyde
Vzorec:
C₁₀H₇NO Bod tání: 116…120 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03412483 CAS číslo: 80278-67-7 |