Tisk…
4-Amino-2-chloro-5-methylpyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-5-methylpyridin-4-amine
OR305585-1G OR305585-5G OR305585-25G
APOSOR305585-1GEA 622 CZK
APOSOR305585-1G APOSOR305585-5G APOSOR305585-25G
4-Amino-2-chloro-5-methylpyridine 98%
4-Amino-2-chloro-5-methylpyridine
Vzorec: C₆H₇ClN₂
MW: 142.5862 g/mol
Bod tání: 115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11977435
CAS číslo: 79055-62-2