Tisk…
1-Methyl-1H-indazole-6-boronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Methyl-1H-indazole-6-boronic Acid, 1-Methylindazole-6-boronic acid
OR30558-1G OR30558-250MG
APOSOR30558-1GEA 2070 CZK
APOSOR30558-1G APOSOR30558-250MG
1-Methyl-1H-indazole-6-boronic acid
1-Methyl-1H-indazole-6-boronic acid
Vzorec: C₈H₉BN₂O₂
MW: 175.9803 g/mol
Bod tání: 277…283 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09870053
CAS číslo: 1150114-80-9