Tisk…
2-(Chloromethyl)quinoline hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR30556-25G OR30556-5G
APOSOR30556-25GEA 1080 CZK
APOSOR30556-25G APOSOR30556-5G
2-(Chloromethyl)quinoline hydrochloride
2-(Chloromethyl)quinoline hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₉Cl₂N
MW: 214,10 g/mol
Bod tání: 183…190 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012734
CAS číslo: 3747-74-8
EINECS: 223-145-3