Tisk…
3-Bromo-o-toluic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3055-100G OR3055-25G
APOSOR3055-100GEA 2440 CZK
APOSOR3055-100G APOSOR3055-25G
3-Bromo-o-toluic acid
3-Bromo-o-toluic acid
Vzorec: C₈H₇BrO₂
MW: 215.05
Bod tání: 152…156 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00270097
CAS číslo: 76006-33-2