Tisk…
2-Chloropyrimidine-4-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30543-1G OR30543-5G
APOSOR30543-1GEA 622 CZK
APOSOR30543-1G APOSOR30543-5G
2-Chloropyrimidine-4-carbonitrile
2-Chloropyrimidine-4-carbonitrile
Vzorec: C₅H₂ClN₃
MW: 139,5400 g/mol
Bod tání: 53…55 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234989
CAS číslo: 75833-38-4