Tisk…
2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR305419-1G OR305419-5G
APOSOR305419-1GEA 4860 CZK
APOSOR305419-1G APOSOR305419-5G
2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinic acid 98%
2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinic acid
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂O₂
MW: 192.22 g/mol
Bod tání: 211…212 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115212
CAS číslo: 98088-04-1