Tisk…
5-Amino-2-chloropyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30541-1G OR30541-5G
APOSOR30541-1GEA 992 CZK
APOSOR30541-1G APOSOR30541-5G
5-Amino-2-chloropyrimidine 95%
5-Amino-2-chloropyrimidine
Vzorec: C₄H₄ClN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06412560
CAS číslo: 56621-90-0