Tisk…
2-Acetamido-6-bromopyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N-(6-Bromopyridin-2-yl)acetamide
OR305408-1G OR305408-5G
APOSOR305408-1GEA 2480 CZK
APOSOR305408-1G APOSOR305408-5G
2-Acetamido-6-bromopyridine
2-Acetamido-6-bromopyridine
Vzorec: C₇H₇BrN₂O
MW: 215.05
Bod tání: 154…157 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234277
CAS číslo: 25218-99-9