Tisk…
2-Hydrazino-3-methylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Hydrazinyl-3-methylpyridine
OR305404-1G OR305404-5G
APOSOR305404-1GEA 0 CZK
APOSOR305404-1G APOSOR305404-5G
2-Hydrazino-3-methylpyridine
2-Hydrazino-3-methylpyridine
Vzorec: C₆H₉N₃
MW: 123.16
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07786312
CAS číslo: 4930-99-8