Tisk…
5-Pyrimidinecarbonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR305377-1G OR305377-5G
APOSOR305377-1GEA 6850 CZK
APOSOR305377-1G APOSOR305377-5G
5-Pyrimidinecarbonyl chloride
5-Pyrimidinecarbonyl chloride
Vzorec: C₅H₃ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03789627
CAS číslo: 40929-48-4
UN: 3261
ADR: 8,III