Tisk…
4-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR305362-1G OR305362-250MG
APOSOR305362-1GEA 4140 CZK
APOSOR305362-1G APOSOR305362-250MG
4-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
4-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Vzorec: C₆H₄BrN₃
MW: 198,0201 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11109831
CAS číslo: 1032943-43-3