Tisk…
6-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR305338-5G
APOSOR305338-5GEA 2030 CZK
APOSOR305338-5G
6-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine 98%
6-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Vzorec: C₆H₄ClN₃
MW: 153,5700 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17010105
CAS číslo: 1206979-33-0