Tisk…
6-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR305328-5G
APOSOR305328-5GEA 3110 CZK
APOSOR305328-5G
6-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
6-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Vzorec: C₆H₄BrN₃
MW: 198,0201 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12024534
CAS číslo: 1150617-54-1