Tisk…
6-Nitro-1-indanone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Nitro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
OR30531-1G OR30531-5G
APOSOR30531-1GEA 787 CZK
APOSOR30531-1G APOSOR30531-5G
6-Nitro-1-indanone 97%
6-Nitro-1-indanone
Vzorec: C₉H₇NO₃
MW: 177,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06656903
CAS číslo: 24623-24-3