Tisk…
Sodium-2-naphthalenesulphonate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30530-1KG OR30530-250G OR30530-5KG
APOSOR30530-1KGEA 1870 CZK
APOSOR30530-1KG APOSOR30530-250G APOSOR30530-5KG
Sodium-2-naphthalenesulphonate 95%
Sodium-2-naphthalenesulphonate
Vzorec: C₁₀H₈O₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064186
CAS číslo: 532-02-5
EINECS: 208-523-8