6-Bromoisoindolin-1-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
6-Bromo-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
OR305290-1G
OR305290-5G
OR305290-500MG
APOSOR305290-1GEA
1080
CZK
APOSOR305290-1G
APOSOR305290-5G
APOSOR305290-500MG
6-Bromoisoindolin-1-one 97%
6-Bromoisoindolin-1-one
Vzorec:
C₈H₆BrNO MW: 212,0433 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD11848599 CAS číslo: 675109-26-9 |