Tisk…

6-Aminoisoindolin-1-one

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR305288-1G OR305288-5G
APOSOR305288-1GEA 3060 CZK
APOSOR305288-1G APOSOR305288-5G
6-Aminoisoindolin-1-one
6-Aminoisoindolin-1-one
Vzorec: C₈H₈N₂O
Bod tání: 247 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09701282
CAS číslo: 675109-45-2

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR